추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
butyl heptanoate
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−67.5 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터