주요 문서
700053
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
184-188 °C
SMILES string
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)