주요 문서
699535
Sigma-Aldrich
6,6′-[(3,3′-Di-tert-butyl-5,5′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(oxy)]bis(dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin)
97%
동의어(들):
BiPhePhos
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩156,006
500 MG
₩741,153
₩156,006
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩156,006
500 MG
₩741,153
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H44O8P2
CAS Number:
Molecular Weight:
786.78
Beilstein:
5900253
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
EC 인덱스 번호:
700-178-6
NACRES:
NA.22
₩156,006
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
128-133 °C
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(c(OP2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c(c1)C(C)(C)C)-c5cc(OC)cc(c5OP6Oc7ccccc7-c8ccccc8O6)C(C)(C)C
InChI
1S/C46H44O8P2/c1-45(2,3)37-27-29(47-7)25-35(43(37)53-55-49-39-21-13-9-17-31(39)32-18-10-14-22-40(32)50-55)36-26-30(48-8)28-38(46(4,5)6)44(36)54-56-51-41-23-15-11-19-33(41)34-20-12-16-24-42(34)52-56/h9-28H,1-8H3
InChI key
WUFGFUAXCBPGOL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)