주요 문서
69874
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) fluoride
≥99.9%
동의어(들):
Hexafluoromolybdenum, Molybdenum hexafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MoF6
CAS Number:
Molecular Weight:
209.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.9%
bp
37 °C (lit.)
mp
17.5 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI key
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)