문서
698113
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylboronic acid MIDA ester
96%
동의어(들):
2-(3-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
311.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
powder
mp
237-242 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
OTMWVBFJNBHZLV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable