주요 문서
526819
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩155,295
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩155,295
About This Item
Linear Formula:
FC6H2(OH)(OCH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
114-118 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(F)c1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
애플리케이션
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize 3-(3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)-N-phenethylacrylamide[1] and 4-[(4-hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
John Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5032-5038 (2010-07-06)
A series of catechol ring-fluorinated derivatives of caffeic acid phenethyl amide (CAPA) were synthesized and screened for cytoprotective activity against H2O2 induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). CAPA and three fluorinated analogs were found to be
The new Schiff base 4-[(4-Hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene) amino]-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1, 2-dihydro-pyrazol-3-one: Experimental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity.
Iskeleli NO, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 139, 356-366 (2015)