주요 문서
697907
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
164.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.602
density
1.839 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
InChI key
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.0 °F
Flash Point (°C)
101.67 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)