주요 문서
697818
Sigma-Aldrich
(S,S)-o-Tolyl-DIPAMP
95%
동의어(들):
(S,S)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H28P2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
697818 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
95%
양식
crystals
광학 활성
[α]22/D +48, c = 1 in chloroform
mp
86-90 °C
SMILES string
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
InChI key
RCMMGTSPHFJVET-KYJUHHDHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)