주요 문서
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
동의어(들):
(Rp)-1-(1S)-[(2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24FeNP
CAS Number:
Molecular Weight:
413.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
131-135 °C
작용기
amine
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
InChI key
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Aminophosphine Ligands