주요 문서
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-piperidine-3-carboxylate
95%
동의어(들):
(S)-(+)-N-Boc-nipecotic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, Ethyl (3S)-1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
257.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp
35-40 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)