주요 문서
696390
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylbenzoic acid
97%
동의어(들):
5-Amino-o-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
696390 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
powder
mp
194-199 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)