주요 문서
696161
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1H-pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
160-164 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
InChI key
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)