문서
301086
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
동의어(들):
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
198.05
Beilstein:
1718796
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI key
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Mechanism of coupling of 1-Iodo-2,2-dimethylpropane was carried out by electrochemically generated nickel(0) complex promoter [Ni(PPh3)4].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)