주요 문서
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
동의어(들):
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩278,821
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩278,821
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
638.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
mp
125-130 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
InChI key
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)