주요 문서
694827
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
196.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
47-51 °C
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
WNVUTFDOGUGEIS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)