주요 문서
694738
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine
97%
동의어(들):
3-Iodo-5-nitro-2-pyridinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4IN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
231-236 °C
작용기
iodo
nitro
SMILES string
Nc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
FEADVZZIWYNCBF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful starter in azaindole chemistry.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Isao Takemura et al.
Organic letters, 6(15), 2503-2505 (2004-07-17)
[reaction: see text] Concise synthesis of defucogilvocarcin M was achieved via the [2 + 2 + 2] approach to beta-phenylnaphthalene structure.