주요 문서
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
동의어(들):
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩1,950,221
₩1,950,221
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩1,950,221
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩1,950,221
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
제품 라인
QuadraPure®
양식
beads
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
입자 크기
400-1100 μm
애플리케이션
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
법적 정보
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)