문서
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-pyrazole
97%
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazole, tert-Butyl 1H-pyrazole-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.472
bp
161 °C/760 mmHg
density
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
InChI key
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable