주요 문서
650277
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester
동의어(들):
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩308,256
₩308,256
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩308,256
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩308,256
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI key
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.0 °F
Flash Point (°C)
103.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)