주요 문서
692638
Sigma-Aldrich
4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-(4-Benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
89-94 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H23BO2/c1-18(2)19(3,4)22-20(21-18)17-12-10-16(11-13-17)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChI key
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)