주요 문서
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
동의어(들):
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
197.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
227-232 °C
작용기
chloro
ester
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
InChI key
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)