주요 문서
691062
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
2079850
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.5% (GC)
양식
liquid
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
불순물
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
색상
clear
yellowish
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Immune system, Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)