주요 문서
690082
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥91.0% (GC)
동의어(들):
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩218,124
25 KG
₩6,315,736
₩218,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩218,124
25 KG
₩6,315,736
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
Beilstein:
389944
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩218,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
6.6 (vs air)
분석
≥91.0% (GC)
양식
liquid
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
284.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
140 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)