주요 문서
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone hydrobromide
96%
동의어(들):
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone hydrobromide, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩236,800
₩236,800
예상 입고일2025년 3월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩236,800
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22N2O · xHBr
CAS Number:
Molecular Weight:
294.39 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩236,800
예상 입고일2025년 3월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.5% (HPLC)
96%
양식
powder
불순물
≤5.0% water
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
InChI key
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)