주요 문서
688762
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
동의어(들):
(OEt)2Im-NTF2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13F6N3O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
437.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
양식
liquid
불순물
0.3% Pf6 (19F-NMR)
refractive index
n20/D 1.4249
적합성
complies for IR spectroscopy
작용기
fluoro
SMILES string
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)