주요 문서
688517
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
199-240 °C
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful quinolinecarboxylic acid for quinoline chemistry.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)