주요 문서
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
동의어(들):
5,6-Diamino-2-thiouracil
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩165,750
₩165,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩165,750
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
158.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩165,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
85%
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI key
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
remainder inorganic salts
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)