주요 문서
687642
Sigma-Aldrich
Pyridazine N-oxide
97%
동의어(들):
Pyridazine 1-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
96.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
298-305 °C
SMILES string
[O-][n+]1ccccn1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H
InChI key
GAJBWMUZVXJIBO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1][2]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of diazine N-oxides with aryl chlorides, bromides, and iodides.
Jean-Philippe Leclerc et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7781-7786 (2006-10-25)
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)