분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
InChI key
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup