분석
99%
양식
solid
작용기
phenyl
sulfone
SMILES string
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
관련 카테고리
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객