분석
97%
양식
solid
mp
400 °C
형광
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
오비탈 에너지
HOMO 6 eV
LUMO 4.2 eV
OPV 기기 성능
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 1.7 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.76 V
- Fill Factor (FF): 0.27
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.4 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
- Short-circuit current density (Jsc): 4.59 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 1.15 V
- Fill Factor (FF): 0.28
- Power Conversion Efficiency (PCE): 1.85 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 3.65 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.96 V
- Fill Factor (FF): 0.29
- Power Conversion Efficiency (PCE): 1.02 %
SMILES string
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
InChI key
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터