790389
Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
동의어(들):
1,3,5,7,8-Pentamethyl-4,4-difluorro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, 2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,,5-dimethyl-1H-pyrrole, boron complex, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, BODIPY 493/503, PM 546, PMPBF2, Pyrromethene 546, [[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoro]boron
분석
99% (HPLC)
형태
powder
mp
262-266 °C
형광
λex 493 nm; λem 504 nm in methanol
SMILES string
CC(C1=C(C)C=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C=C3C
InChI
1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3
InChI key
DRJHPEGNOPSARR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Also used for solid-state dye laser devices and organic solar cells.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable