주요 문서
685909
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
38-42 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-12(5-7-13)8-9-14/h14H,4-9H2,1-3H3
InChI key
VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)