주요 문서
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12BBrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
286.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
powder
mp
105-109 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
InChI key
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)