주요 문서
683922
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
동의어(들):
1-(3-Cyanophenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 3-[(Trimethylsilanyl)ethynyl]benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
199.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
42-47 °C
작용기
nitrile
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
InChI key
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)