주요 문서
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
동의어(들):
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩127,789
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩127,789
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
38-42 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI key
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
205.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1