주요 문서
683892
Sigma-Aldrich
2-Acetamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19BN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
262.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
130-134 °C
작용기
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BN2O3/c1-9(17)16-11-7-6-10(8-15-11)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h6-8H,1-5H3,(H,15,16,17)
InChI key
YCWPTBAHVWJMEY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)