주요 문서
683663
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH-15N
99 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H1915NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
326.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
분자량
326.35 by atom % calculation
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
InChI key
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)