주요 문서
683515
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
동의어(들):
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone, tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
93-97 °C
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)