주요 문서
682470
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7BrN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
251.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
170-176 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)