주요 문서
681709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.467
bp
50-52 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCN1CCC[C@@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)