주요 문서
681172
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩124,338
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩124,338
About This Item
Linear Formula:
IC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
229.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
51-55 °C
작용기
iodo
nitrile
SMILES string
Ic1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI key
JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Felix Bacher et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(28), 10464-10478 (2019-05-28)
Four Schiff bases derived from 7-hydrazin-yl-5,8-dihydroindolo[2,3-d][2]benzazepin-(6H)-one and its bromo-substituted analogue (HL1-HL4) and four copper(ii) complexes 1-4 have been synthesised and fully characterised by standard spectroscopic methods (1H and 13C NMR, UV-vis), ESI mass spectrometry, single crystal X-ray diffraction and spectroelectrochemistry.