주요 문서
681121
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenol
97%
동의어(들):
4-Bromo-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
187.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
63-67 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)