문서
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
동의어(들):
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8FN3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
168-172 °C
SMILES string
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI key
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable