주요 문서
676152
Sigma-Aldrich
Formamidine-13C,d,15N2 acetate
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H15N=13CD15NH2·CH3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([15NH2])=[15NH].CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)/i;1+1D,2+1,3+1
InChI key
XPOLVIIHTDKJRY-IQWMQCKPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)