주요 문서
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩366,720
₩366,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩366,720
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
271.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩366,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
0.979 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
기타 정보
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)