주요 문서
562270
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩376,159
₩376,159
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩376,159
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
250.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩376,159
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.980 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)