주요 문서
680125
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Cl4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
279.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
65-69 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H
InChI key
WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.