문서
679410
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
135-139 °C
SMILES string
CC1(C)C[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
YBZQRYWKYBZZNT-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves