주요 문서
677086
Sigma-Aldrich
(11bS)-(+)-4,4-Dibutyl-4,5-dihydro-2,6-bis(3,4,5-trifluorophenyl)-3H-dinaphth[2,1-c:1′,2′-e]azepinium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩336,168
₩336,168
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩336,168
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H36BrF6N
CAS Number:
Molecular Weight:
748.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩336,168
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
mp
224-229 °C
Quality Level
작용기
fluoro
SMILES string
CCCC[N+]1(CCCC)Cc2c(cc3ccccc3c2-c4c(C1)c(cc5ccccc45)-c6cc(F)c(F)c(F)c6)-c7cc(F)c(F)c(F)c7
InChI
1S/C42H36F6N.BrH/c1-3-5-15-49(16-6-4-2)23-33-31(27-19-35(43)41(47)36(44)20-27)17-25-11-7-9-13-29(25)39(33)40-30-14-10-8-12-26(30)18-32(34(40)24-49)28-21-37(45)42(48)38(46)22-28;/h7-14,17-22H,3-6,15-16,23-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LOMUZNOWQYZTRP-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
관련 콘텐츠
Designer chiral phase-transfer catalysts by Professor Maruoka advance various asymmetric transformations for diverse applications.